Print…
VWR®, Copos, forma baixa
Fornecedor: VWR
VWR®
213-0239EA 44.2 EUR
213-0239 213-0238 213-0240 213-0270 213-0244 213-0233 213-0243 213-0242 213-0274 213-0241 213-0237 213-0236 213-0235 213-0234
VWR®, Copos, forma baixa
Copos
PTFE, com bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistente a temperaturas entre –200 e +280 °C
  • Fundo plano para boa transferência do calor, caso sejam usados em placas de aquecimento
De paredes espessas, com rebordo reforçado e paredes internas excepcionalmente lisas para evitar a contaminação. Não aderentes. Reduzida permeabilidade a gases.