Print…
VWR®, Copos, forma baixa
Fornecedor: VWR
VWR®
213-1624EA 21 EUR
213-1624 222-1645 213-1725 213-1726 213-1642 219-1644 216-1643 213-1621 213-1622 213-1623
VWR®, Copos, forma baixa
Copos
PP, muito translúcidos.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a +100 °C
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Ideais para uso laboratorial em geral. Com bico e graduações a azul de leitura fácil.
Certificações: ISO 7056