Print…
Procurou por: Cestos metálicos
24  resultados encontrados
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Código de Artigo: (216-2254)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: This wire basket is made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These wire baskets are made from rust-proof, electrolytically polished stainless steel.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Stainless steel.
Fornecedor: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrição: Immersion baskets, Hostalen basket, for S 30, S 30/H, Redondo, L×P×A: 200×95×57 mm
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: Stainless steel 18/10.
Código de Artigo: (142-0013)
Fornecedor: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Descrição: Cesto metálico
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (BOCH10120)
Fornecedor: BOCHEM
Descrição: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: Aço inoxidável.
Promoção
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: Stainless steel.
Fornecedor: RSG
Descrição: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Código de Artigo: (216-7470)
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: Stainless steel, electrolytically polished.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: RSG
Descrição: Made from stainless steel 1.4301.
Código de Artigo: (HUPF8600029)
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
Descrição: These wire waste paper baskets are manufactured from high-quality stainless steel, free-standing or hangable.
UOM: 1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom