Print…
VWR®, Sacos, risco biológico
Fornecedor: VWR
VWR®
129-1563EA 818 EUR
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
VWR®, Sacos, risco biológico
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biologicamente perigosos que devem ser previamente autoclavados. Fornecido completo com os fios de vedação necessários. HDPE, 100 µm de espessura, laranja, com etiqueta 'Biohazard'.
  • Autoclaváveis até 121 °C
  • Elevada resistência a rasgões e choques
  • Vermelho luminoso para fácil reconhecimento e grande visibilidade do símbolo de "Risco biológico", com o correspondente sinal de aviso