Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (28)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Bolsas para Esterilização
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Ordenar por:
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Bolsas e sacos com base de poliamida para toas as aplicações de esterilização com calor seco. Feitos de dois lados pré-aglomerados de plástico com mos...
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   O saco de película tubular está disponível sob a forma de saco plano ou com aba em vários tamanhos. A própria película tem impressas dicas úteis de ut...
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Sterilisation pouche, Bolsa com um lado de papel e um lado de PET/PP, Dimensões (C×L): 190×400 mm
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Sacos de esterilização com selagem a quente com um lado em papel (60 g/m²) e um lado em plástico PET/PP pré-aglomerado, transparente.
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Estas saquetas auto-adesivas com indicadores de abertura fácil são fornecidos com uma capa em papel de 60 g/m² e uma capa transparente de PET/PP.
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Bolsas tubulares de LDPE 80 µ - qualidade farmacêutica para esterilização γ.
Fornecedor:  SÜDPACK MEDICA
Descrição:   Sterilisation pouche, Bolsas de alumínio – camada de OPA/ALU/PE, Material: Poliamida (PA), Dimensões (C×L): 150×245 mm
Código de Artigo: (MEGR300140)
Fornecedor:  MEGRO GMBH & CO.
Descrição:   This Steri-bag is used for packing different sterilised products (e.g. clothes, trays, compresses, medical instruments).
UOM:  1 * 100 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 13
  1  2  Próxima