Folhas de alumínio
Fornecedor:
VWR Collection
Descrição:
Alumínio puro 99,0 - 99,5
Fornecedor:
ALUJET
Descrição:
Pure aluminium 99.0 - 99.5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Fornecedor:
Korff
Descrição:
Alumínio puro, 99,0 - 99,5 %, macio
Fornecedor:
Korff
Descrição:
Pure aluminium 99,0 - 99,5%, soft.
Fornecedor:
Korff
Descrição:
Alumínio puro, 99,0 - 99,5 %.
Fornecedor:
Korff
Descrição:
Aluminium foil, square cut.
Código de Artigo:
(293-4321)
Fornecedor:
Korff
Descrição:
Pure aluminium 99.0 - 99.5%.
UOM:
1 * 200 unid.
Código de Artigo:
(GERB5712)
Fornecedor:
GERBER FUNKE DR N.
Descrição:
These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM:
1 * 1.000 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
|
|||||||||