Print…
Procurou por: Adaptadores
103  resultados encontrados
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estes adaptadores permitem a ligação de câmaras com diferentes tamanhos de chip a microscópios com uma rosca C-mount.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Adaptador ocular C-mount, 0,5×, Ø: 30 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Adaptador de fotos para câmeras APS-C e Full Frame Reflex
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PTFE, paredes fortes.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: C-mount adapter, focusable, 0,65× (for VWR fluorescence inverted microscope)
Código de Artigo: (MFLX06432-00)
Fornecedor: Avantor Fluid Handling
Descrição: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Borosilicate 3.3 glass.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: C-mount adapter compatible with Leica microscopes, 0,5×
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PTFE, com esmerilados no cone e na manga.
Código de Artigo: (630-1747)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: De vidro borosilicato DURAN®.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, borosilicate glass.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: DURAN®, vidro borosilicato, claro.
Fornecedor: Bohlender
Descrição: PTFE, white.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: Adapters, conical ground joints , DURAN® Vidro borossilicato, cones, Junta macho: 10/19 IN, Junta fêmea: - IN, Ø ext. do tubo: 8 mm
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: De vidro borosilicato DURAN®, claro.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom