Estas máquinas de limpeza e desinfecção com sistema de secagem e gaveta integrados foram concebidas para o tratamento de instrumentos clínicos e OP e para a lavagem de materiais de vidro de laboratório em laboratórios de investigação, indústrias biológicas e farmacêuticas. A nova gama PG 85 oferece uma ampla variedade de inovações, tais como o PROFITRONIC+ controlos de programação livre, a monitorização dos braços de lavagem PerfectSpeed, o controlo da dispensação PerfectFlow independente da temperatura, com base em ultra-sons, bem como a medição da condutividade do PerfectPureSensor.
- PROFITRONIC+ controlos de programação livre com 64 ranhuras programáveis e programas de limpeza e desinfecção padronizados; ranhuras programáveis adicionais para programas compilados pelo utilizador
- Extremamente económico: materiais duráveis, tempos de ciclo curtos, baixo consumo de água e energia
- Sistema de fornecimento de água higiénico com admissão de água fresca em cada fase do programa
- Procedimentos de lavagem definidos com precisão e de forma prática e ideal para o utilizador
- Não é necessário nenhuma pré ou pós-limpeza manual
PerfectTouchControl: Fáceis de utilizar, os dispositivos de lavagem e desinfecção da série PG 85 possuem um display sensível ao toque. Um ecrã de display à prova de produtos químicos e totalmente lavável para uma desinfecção simples e eficaz com toalhetes. A interface que estabelece a ligação entre a máquina e o operador envolve a utilização de apenas um número muito limitado de controlos; todas as fases do processo são apresentadas no display no idioma do utilizador. Os utilizadores podem seleccionar um de 20 idiomas.
PerfectSpeedSensor: Para garantir resultados de limpeza e desinfecção perfeitos e seguros, a velocidade rotacional dos braços de lavagem deve estar dentro dos limites definidos. Com o novo sensor dos braços de lavagem PerfectSpeed, a velocidade de cada braço de lavagem individual é monitorizado e documentado de forma precisa - quer esteja no armário ou em cestos no sistema e unidades móveis. A funcionalidade de monitorização dos braços de lavagem utiliza uma tira de sensor localizada no exterior do armário para detectar a passagem dos braços de lavagem e para garantir que as velocidades estão dentro do intervalo. As informações apresentadas no display indicam se os valores estão correctos ou se o utilizador tem de intervir. No caso de ocorrer um desvio dos valores definidos, é emitida uma mensagem de erro ou o programa é imediatamente interrompido para permitir ao utilizador resolver a causa da falha, dependendo dos parâmetros do sistema.
PerfectFlowSensor: O novo PerfectFlowSensor da Miele com tecnologia ultrassónica oferece margens de segurança consideravelmente superiores aos sistemas convencionais. O PerfectFlowSensor é uma característica padrão no PG 85 e garante um nível de precisão até à data sem igual no que diz respeito ao controlo e monitorização do fluxo volumétrico, independentemente da viscosidade e temperatura ambiente. Qualquer desvio das quantidades-alvo é detectado de forma segura e a reprodutibilidade dos processos validados é garantida. Uma mensagem de erro é emitida ou o programa é abortado caso os valores estejam fora do intervalo de tolerância.
Revestimento externo e reservatório em aço inoxidável.
PerfectPureSensor: Os resíduos na água de lavagem final podem ter um impacto negativo no desempenho do reprocessamento, podendo inclusive ter consequências catastróficas. Com o novo sistema de monitorização de condutividade PerfectPureSensor integrado num novo PG 8536, as substâncias indesejáveis na água de lavagem, tais como sais dissolvidos de produtos químicos do processo alcalino ou acídico, são fiavelmente detectados e limitados para níveis definidos pelo utilizador. O registo da condutividade durante todo o processo oferece uma segurança optimizada assegurando a reprodutibilidade precisa dos processos validados.
Certificações: Em conformidade com o estipulado pelas VDE, VDE-EMC, DVGW, MDD e CE 0366, IP 20
Informações de encomenda: Os cestos têm de ser pedidos à parte.