Print…
Sistemas de purificação da água ultrapura e pura, Milli-Q® Direct
Fornecedor: Merck
Milli-Q®
MILLZR0Q016GEEA 11200 EUR
MILLZR0Q016GE 171-0659 171-0569 171-0567 171-0568 171-0579 171-0566 171-0574 171-0564 171-0575 171-0573 171-0551 171-0570 171-0582 171-0571
Sistemas de purificação da água ultrapura e pura, Milli-Q® Direct
Sistemas para purificação da água Sistemas de água pura e ultrapura
Os sistemas Milli-Q® Direct produzem água ultrapura Tipo 1 com uma resistividade de 18,2 MΩ.cm a 25 °C e carbono orgânico total (COT) de <5 ppb (TOC) directamente a partir de água da rede de abastecimento. A água pura Tipo 3 para aplicações laboratoriais básicas é produzida a taxas de fluxo de 8 e 16 L/h (até 300 L/dia).
  • Fornece uma dispensação de água manual e volumétrica a taxas de fluxos baixas e elevadas (até 2 l por min)
  • Fornecimento de água sem mãos utilizando a opção de interruptor de pedal para maior conveniência.
  • Sistema de monitorização de processos completo que verifica sistematicamente a temperatura, pressão, condutividade e rejeição RO da água utilizando medidores calibrados em diferentes fases
A água pura Tipo 3 é armazenada num reservatório a partir do qual pode ser recolhida através de uma válvula frontal que deverá ser utilizada para técnicas analíticas com sensibilidade ao nível ou acima de ppm. A água pode ser enviada através de uma bomba de fornecimento para alimentar instrumentos, como uma máquina de lavar material de vidro, ou adicionalmente processada pelo Milli-Q® Direct para produzir água ultrapura (Tipo 1). A água processada Tipo 1 é adequada para as aplicações laboratoriais mais críticas. Uma variada gama de filtros finais permite-lhe adaptar a água ultrapura a uma aplicação específica: o utilizador deve alternar de um filtro Millipak® Express 40 para aplicações laboratoriais gerais para um LC-Pak para a produção de água para UHPLC ou para cromatografia líquida com detecção de espectrometria de massa ou para um filtro BioPak® para o fornecimento de água sem pirogénios e sem nuclease para PCR ou outras aplicações de biologia molecular.
Suporte de garantia de qualidade completa: certificados de conformidade, qualidade, calibração e documentos de qualificação a pedido.