Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Dispensadores de sabão
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Ordenar por:
Código de Artigo: (129-0486)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Unidade dispensadora de sabão sem contacto, reduzindo a contaminação e desperdícios em salas limpas e áreas de suporte.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SCA
Descrição:   These dispensers with their modern design are suitable for a high image washroom interior.
Fornecedor:  SCA
Descrição:   These liquid hand soap dispensers are designed for kitchen and shower areas.
Código de Artigo: (115-0648)
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   Rugged plastic housing make this dispenser easy to use and to refill in showers.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   This dispenser made from steel is available with or without long arm lever.
Código de Artigo: (115-1513)
Fornecedor:  Deb-STOKO
Descrição:   Dispensador de produto de limpeza para as mãos, Alumínio, cinzento/branco, 1000 ml, 94×162×316 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (141-0283)
Fornecedor:  WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Descrição:   This sanitiser dispenser is suitable for use in cleanrooms.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HUPF8600025)
Fornecedor:  HUPFER METALLWERKE
Descrição:   Soap dispenser made from stainless steel for exchangeable bottles in food production or logistics subject to rigorous levels of hygiene.
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 22
  1  2  3  Próxima