Print…
Armário de segurança para salas limpas, tipo 90, linha CLASSIC pure M
Fornecedor: Düperthal
132-0649EA 6680 EUR
132-0649
Armário de segurança para salas limpas, tipo 90, linha CLASSIC pure M
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Armário de segurança resistente ao fogo até 90 minutos, com prateleiras para o armazenamento de substâncias perigosas em espaços de trabalho, adequado para instalação em salas limpas, Classe 5.
  • Porta com um sistema de bloqueio integrado padrão para ser possível colocar e retirar recipientes do armário com ambas as mãos
  • Em caso de incêndio, o termopar inicia o fecho das portas
O modelo CLASSIC pure M tem dobradiça padrão da porta à direita, opcionalmente com dobradiça da porta à esquerda disponível a pedido.
Elemento de ligação equipotencial padrão na parte superior do armário para ligação à terra de acordo com a norma TRBS 2153, BGR 132 (evitando ignição perigosa). Os acessórios interiores estão ligados com condutividade ao elemento de ligação equipotencial. O armário tem uma base acessível que também está recolhida para evitar bater com os pés.
Ventilação em todos os níveis do armário e ainda a capacidade de verificar visualmente as abas de corte de ventilação. As abas de corte fecham automaticamente em caso de incêndio. O diâmetro da ligação de exaustão é de 75/110 mm.
Porta de batente e carcaça completa feita em chapa de aço, com pintura electroestática a pó em prateado. Acessórios interiores feitos em aço inoxidável.
Certificações: Em conformidade com a norma TRbF 20 Annex L. Modelos CLASSIC pure M adequados para salas limpas Classe 5 conforme a norma DIN EN ISO 14644-1 (M 3.5 = 100 de acordo com a norma federal norte-americana 209e). Adequação para salas limpas testada pela TÜV com base na norma VDI 2083. Ensaio de tipo de acordo com as normas DIN EN 14470-1 e DIN EN 14727 (norma relativa ao mobiliário de laboratório) por institutos de ensaio reconhecidos (TÜV Süd, iBMB Braunschweig). Classificação tipo 90 de acordo com a norma DIN EN 14470-1, marca GS/CE.