Violeta de cristal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Perigo
|
Sinônimos:
CI 42555
, Cloreto de 4-[4,4'-bis(dimetilamino)-benzidrilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]dimetilamónio
48770-100GEA
100
EUR
48770-100G
48770-500G
Violeta de cristal, Sigma-Aldrich®
Violeta básico nº 3
Fórmula:
C₂₅H₃₀ClN₃ Peso Molecular: 407,99 g/mol Ponto de Fusão: 189…194 °C Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011750 Número CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04406 |