Print…
Vermelho metilo 0,1% (w/v) em etanol
Perigo
38698.AE
Vermelho metilo 0,1% (w/v) em etanol
Vermelho metilo
Fórmula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso Molecular: 269,3 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002425
Número CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3,II