Print…
4-Metilestireno 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Viniltolueno
ACRO127701000EA 31.5 EUR
ACRO127701000 ACRO127705000 ACRO127700025 ACRO127700100
4-Metilestireno 98% estabilizada
4-Metilestireno
Fórmula: C₉H₁₀
Peso Molecular: 118,18 g/mol
Ponto de ebulição: 170…175 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,896 g/cm³
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008621
Número CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % TBC