Print…
2-Fluorostyrene ≥98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,10 %
A17425.06EA 122 EUR
A17425.06 A17425.22
2-Fluorostyrene ≥98% estabilizada
2-Fluorostyrene
Fórmula: C₈H₇F
Peso Molecular: 122,14 g/mol
Ponto de ebulição: 29…30 °C (4 mmHg)
Densidade: 1,020
Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F)
Número MDL : MFCD00013550
Número CAS: 394-46-7
EINECS: 206-896-1
ADR: 3,III