Print…
Trifluralina
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dinitro-N,N-dipropil-4-trifluorometilanilinaN,N-Dipropil-2,6-dinitro-4-trifluorometilanilinaα,α,α-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropil-p-toluidina
PROONMIAP1408EA 398 EUR
PROONMIAP1408
Trifluralina
Trifluralina
Fórmula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₄
Peso Molecular: 335,28 g/mol
Ponto de ebulição: 369 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48 °C
Densidade: 1,294 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 100 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 1582-09-8
EINECS: 216-428-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09815