Print…
Vermelho Congo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: CI 22120
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01340.0025EA 68.4 EUR
1.01340.0025
Vermelho Congo, Supelco®
Congo red
Fórmula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Peso Molecular: 696,67 g/mol
Ponto de Fusão: > 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004028
Número CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02562
Encomendar
Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 696.68 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3