Print…
Vermelho Congo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Perigo
Sinônimos: CI 22120
234610-500EA 141 EUR
234610-500
Vermelho Congo, Sigma-Aldrich®
Congo red
Fórmula: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Peso Molecular: 696,67 g/mol
Ponto de Fusão: > 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004028
Número CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562