Print…
Colchicina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A4082.0001EA 97.8 EUR
A4082.0001 A4082.0005
Colchicina
Colchicina
Fórmula: C₂₂H₂₅NO₆
Peso Molecular: 399,44 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078484
Número CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536