Print…
Procurou por: Congo red
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (1.01340.0025)
Fornecedor: Merck
Descrição: Congo red, Supelco®
UOM: 1 * 25 g
MSDS
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Vermelho Congo, Sigma-Aldrich®
Código de Artigo: (31727.295)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Vermelho Congo 1% em solução aquosa
UOM: 1 * 1 L
MSDS Certificados
Código de Artigo: (75768-25MG)
Fornecedor: Merck
Descrição: Vermelho Congo, Supelco®
UOM: 1 * 25 mg
Código de Artigo: (34140.184)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Vermelho Congo, TECHNICAL
UOM: 1 * 100 g
MSDS Certificados
Código de Artigo: (87805.180)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Vermelho Congo 0,1% in ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
UOM: 1 * 100 mL
MSDS Certificados
Código de Artigo: (TCIAC0550-25G)
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Vermelho Congo
UOM: 1 * 25 g
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Vermelho Congo indicador
Código de Artigo: (234610-500)
Fornecedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrição: 3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de dissódio, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 500 mg
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Vermelho Congo indicator grade
Código de Artigo: (EHERC12965400)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Descrição: 3,3'-[[1,1'-Bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de dissódio
UOM: 1 * 0,1 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom