- Inicial
- Cestos
- Cestos metálicos
- Conjuntos de cestos para o reprocessamento de materiais de vidro de laboratório de uso geral
Conjuntos de cestos para o reprocessamento de materiais de vidro de laboratório de uso geral
Fornecedor: Miele
141-0149EA
0
EUR
141-0149
141-0148
Conjuntos de cestos para o reprocessamento de materiais de vidro de laboratório de uso geral
Cestos
Cestos metálicos
Quer seja uma unidade compacta ou uma grande máquina, a Miele Professional e a Avantor possuem o sistema de reprocessamento de material de vidro de laboratório automático ideal; seguro, padronizado e passível de ser validado.
Estão disponíveis dois conjuntos de cestos: O conjunto de cesto E 195 foi concebido para aparelhos sem secagem de ar forçada (por ex., G7883) e o E 196 para aparelhos com secagem de ar forçada (por ex., G7883 CD). Os dois conjuntos diferenciam-se pela ligação à unidade de secagem, assinalada por w TA (com ligação à unidade de secagem) ou w/o TA (sem ligação à unidade de secagem).
Estão disponíveis dois conjuntos de cestos: O conjunto de cesto E 195 foi concebido para aparelhos sem secagem de ar forçada (por ex., G7883) e o E 196 para aparelhos com secagem de ar forçada (por ex., G7883 CD). Os dois conjuntos diferenciam-se pela ligação à unidade de secagem, assinalada por w TA (com ligação à unidade de secagem) ou w/o TA (sem ligação à unidade de secagem).
Estão disponíveis dois conjuntos de cestos: O conjunto de cesto E 195 foi concebido para aparelhos sem secagem de ar forçada (por ex., G7883) e o E 196 para aparelhos com secagem de ar forçada (por ex., G7883 CD). Os dois conjuntos diferenciam-se pela ligação à unidade de secagem, assinalada por w TA (com ligação à unidade de secagem) ou w/o TA (sem ligação à unidade de secagem).
- Carregamento universal: O conceito permite que materiais de vidro de laboratório universais, tais como frascos, materiais de vidro com boca estreita, balões volumétricos, copos, etc., sejam preparados num único lote
- Os materiais de vidro de laboratório altos podem ser preparados removendo o cesto superior
- Limpeza simultânea de copos e tampas/tampões; limpeza de copos no cesto do injector e limpeza das tampas/tampões no cesto superior
- Processo de preparação altamente económico através de uma limpeza em 2 níveis
Composição do conjunto E 195: 1× O 195 cesto superior/frente aberta vazio, 1× E 356 unidade de injecção móvel 1/2 multiusos w/o TA, 2× AK 12 inserto 1/2, 1× E 106 inserto 1/2.
Composição do conjunto E 196: 1× O195 cesto superior/frente aberta vazio, 1× E 388 unidade de injecção móvel 1/2 multiusos w TA, 2× AK 12 inserto 1/2, 1× E 106 inserto 1/2.
Dados técnicos dos componentes dos kits:
O 195 VWR®: Cesto superior/frente aberta (vazio): Cesto superior com braço de lavagem integrado e espaço para diversos insertos. L×P×A: 531×475×215 mm.
E 356 VWR®: Unidade de injecção móvel ½ multiusos: O cesto do injector E 356 Miele-VWR® é fornecido sem ligação a uma unidade de secagem. Metade para material de vidro de boca estreita, a outra metade para outros insertos. Distância com o cesto superior, 284 mm; distância sem o cesto superior, 488 mm.
E 388 VWR®: Unidade de injecção móvel ½ multiusos TA: Algumas funcionalidades da E 356 mas a E 388 possui a ligação para a unidade de secagem por ar quente.
AK 12 inserto 1/2: para funis, copos, material de vidro de boca larga, etc. L×P×A: 225×442×67/127 mm.
E 106 inserto ½: Para vários materiais de vidro de laboratório (materiais de vidro com boca estreita, balões volumétricos, etc.). L×P×A: 195×430×186 mm.
O 195 VWR®: Cesto superior/frente aberta (vazio): Cesto superior com braço de lavagem integrado e espaço para diversos insertos. L×P×A: 531×475×215 mm.
E 356 VWR®: Unidade de injecção móvel ½ multiusos: O cesto do injector E 356 Miele-VWR® é fornecido sem ligação a uma unidade de secagem. Metade para material de vidro de boca estreita, a outra metade para outros insertos. Distância com o cesto superior, 284 mm; distância sem o cesto superior, 488 mm.
E 388 VWR®: Unidade de injecção móvel ½ multiusos TA: Algumas funcionalidades da E 356 mas a E 388 possui a ligação para a unidade de secagem por ar quente.
AK 12 inserto 1/2: para funis, copos, material de vidro de boca larga, etc. L×P×A: 225×442×67/127 mm.
E 106 inserto ½: Para vários materiais de vidro de laboratório (materiais de vidro com boca estreita, balões volumétricos, etc.). L×P×A: 195×430×186 mm.
O 195 VWR: Cesto superior/frente aberta (vazio): Cesto superior com braço de lavagem integrado e espaço para diversos insertos. L×P×A: 531×475×215 mm.
E 356 VWR: Unidade de injecção móvel 1/2 multiusos: O cesto do injector E 356 Miele-VWR é fornecido sem ligação a uma unidade de secagem. Metade para material de vidro de boca estreita, a outra metade para outros insertos. Distância com o cesto superior, 284 mm; distância sem o cesto superior, 488 mm.
E 388 VWR: Unidade de injecção móvel 1/2 multiusos TA: Algumas funcionalidades da E 356 mas a E 388 possui a ligação para a unidade de secagem por ar quente.
AK 12 inserto 1/2: para funis, copos, material de vidro de boca larga, etc. L×P×A: 225×442×67/127 mm.
E 106 inserto 1/2: Para vários materiais de vidro de laboratório (materiais de vidro com boca estreita, balões volumétricos, etc.). L×P×A: 195×430×186 mm.
- Carregamento universal: O conceito permite que materiais de vidro de laboratório universais, tais como frascos, materiais de vidro com boca estreita, balões volumétricos, copos, etc., sejam preparados num único lote
- Os materiais de vidro de laboratório altos podem ser preparados removendo o cesto superior
- Limpeza simultânea de copos e tampas/tampões; limpeza de copos no cesto do injector e limpeza das tampas/tampões no cesto superior
- Processo de preparação altamente económico através de uma limpeza em 2 níveis
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto