Print…
Solução de amônia 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: AmoníacoHidróxido de amônio
87766.290EA 70.8 EUR
87766.290
Solução de amônia 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Solução de amônia
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente
Fórmula: NH₃
Peso Molecular: 35,05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066650
Número CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Encomendar
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022