Print…
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,4-D
49083.EA 60.1 EUR
49083.
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Peso Molecular: 221,04 g/mol
Ponto de ebulição: 346 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Densidade: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004300
Número CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Merck Index: 13,02825