Print…
Methyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20196.9999
Methyl bromoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl bromoacetate
Fórmula: BrCH₂COOCH₃
Peso Molecular: 152,98 g/mol
Ponto de ebulição: 145 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000189
Número CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 152.98 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (50 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.4586 (20 °C, 589 nm)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)