Print…
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18257.0100EA 83.8 EUR
8.18257.0100 8.18257.9999
5-Nitrobenzimidazole, Sigma-Aldrich®
5-Nitrobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Peso Molecular: 163,14 g/mol
Ponto de Fusão: 200…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005604
Número CAS: 94-52-0
EINECS: 202-341-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 0.5 g/l (25 °C)
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 163.14 g/mol
Bulk Density 270 kg/m3
pH 6 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)