Print…
Phenyl chloroformate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02353.0250EA 60.1 EUR
8.02353.0250 8.02353.9999 8.02353.9025 8.02353.9023 8.02353.9010
Phenyl chloroformate para síntese, Sigma-Aldrich®
Phenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Peso Molecular: 156,57 g/mol
Ponto de ebulição: 187 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –28 °C
Densidade: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000637
Número CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials