Print…
Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00882.9025EA 0 EUR
8.00882.9999 8.00882.9025
Cianoacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Cianoacetato de etilo
Fórmula: C₅H₇NO₂
Peso Molecular: 113,12 g/mol
Ponto de ebulição: 209 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001940
Número CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Encomendar
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5