Print…
Cloroacetato de metilo
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Perigo
EHERC11348700EA 39.9 EUR
EHERC11348700
Cloroacetato de metilo
Cloroacetato de metilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Peso Molecular: 108,52 g/mol
Ponto de ebulição: 131 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33 °C
Densidade: 1,2378 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Número MDL : MFCD00000931
Número CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06122