Print…
1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L14197.14EA 118 EUR
L14197.14 L14197.06
1-Chloroethyl chloroformate ≥98%
1-Chloroethyl chloroformate
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 142,97 g/mol
Ponto de ebulição: 119…121 °C
Ponto de Fusão: –65 °C
Densidade: 1,312
Ponto de Inflamação: 45 °C (113 °F)
Número MDL : MFCD00000647
Número CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II