Print…
Hept-6-enoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
L13144.03EA 77.7 EUR
L13144.03 L13144.06
Hept-6-enoic acid 96%
Hept-6-enoic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Peso Molecular: 128,17 g/mol
Ponto de ebulição: 222…224 °C
Ponto de Fusão: ∼–6 °C
Densidade: 0,946
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014382
Número CAS: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
UN: 3265
ADR: 8,III