Print…
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L10466.22EA 135 EUR
L10466.22 L10466.14
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Peso Molecular: 172,18 g/mol
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 189…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064949
Número CAS: 610-09-3
EINECS: 000-000-0