Print…
6-Aminouracil 98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L03332.36EA 173 EUR
L03332.36 L03332.22
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Peso Molecular: 127,1 g/mol
Ponto de Fusão: 360 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006071
Número CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3