Print…
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L00786.03EA 72.5 EUR
L00786.03 L00786.06
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid ≥97%
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Peso Molecular: 177,16 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00005615
Número CAS: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6