Print…
9-Chlorofluorene ≥98%
H50352.06EA 320 EUR
H50352.06 H50352.03
9-Chlorofluorene ≥98%
9-Chlorofluorene
Fórmula: C₁₃H₉Cl
Peso Molecular: 200,67 g/mol
Ponto de Fusão: 86…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043468
Número CAS: 6630-65-5