Print…
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
B23224.22EA 390 EUR
B23224.22 B23224.14 B23224.06
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fluorene-9-carboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 210,23 g/mol
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 226…232 °C
Densidade: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 230 °C (446 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001136
Número CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2