Print…
cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
Atenção
A17846.06EA 28.3 EUR
A17846.06 A17846.14
cis-3-Nonen-1-ol ≥97%
cis-3-Nonen-1-ol
Fórmula: C₉H₁₈O
Peso Molecular: 142,24 g/mol
Ponto de ebulição: 107…109 °C (20 mmHg)
Densidade: 0,847
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Número MDL : MFCD00010314
Número CAS: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2