Print…
6-Nitro-1H-indazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A16213.36EA 357 EUR
A16213.36 A16213.14 A16213.22
6-Nitro-1H-indazole ≥97%
6-Nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Peso Molecular: 163,14 g/mol
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005695
Número CAS: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9