Print…
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A14625.03EA 77.2 EUR
A14625.03 A14625.06
Isoxazole-5-carbonyl chloride ≥97%
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Fórmula: C₄H₂ClNO₂
Peso Molecular: 131,52 g/mol
Ponto de ebulição: 167…168 °C
Densidade: 1,362
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067868
Número CAS: 62348-13-4
EINECS: 000-000-0
UN: 3265
ADR: 8,II