Print…
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A10634.06EA 52.1 EUR
A10634.06 A10634.18
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Fórmula: C₇H₄N₂O₂S
Peso Molecular: 180,19 g/mol
Ponto de Fusão: 173…177 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014569
Número CAS: 2942-06-5
EINECS: 220-933-9