Print…
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A10524.18EA 37.9 EUR
A10524.18 A10524.30
5-Nitrobenzimidazole ≥98%
5-Nitrobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Peso Molecular: 163,14 g/mol
Ponto de Fusão: 207…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005604
Número CAS: 94-52-0
EINECS: 202-341-2