Print…
3-Phenylpropanal 95%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A10367.0BEA 554 EUR
A10367.0B ABCRAB118534.1000 A10367.30 A10367.18
3-Phenylpropanal 95%
3-Phenylpropanal
Fórmula: C₉H₁₀O
Peso Molecular: 134,18 g/mol
Ponto de ebulição: 222…223 °C
Ponto de Fusão: –42 °C
Densidade: 1,017
Ponto de Inflamação: 95 °C (203 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007021
Número CAS: 104-53-0
EINECS: 203-211-8