Print…
6-Chloro-1-hexyne 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
ACRO380810050EA 61 EUR
ACRO380810050 ACRO380810250
6-Chloro-1-hexyne 97%
6-Chloro-1-hexyne
Fórmula: C₆H₉Cl
Peso Molecular: 116,59 g/mol
Ponto de Inflamação: 37 °C
Número MDL : MFCD00013697
Número CAS: 10297-06-0
UN: 1993
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %