Print…
Trichloromethyl chloroformate 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
ACRO243310100EA 47.8 EUR
ACRO243310100 ACRO243311000
Trichloromethyl chloroformate 99%
Trichloromethyl chloroformate
Fórmula: C₂Cl₄O₂
Peso Molecular: 197,83 g/mol
Ponto de ebulição: 128 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1,64 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015553
Número CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3390
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,03368
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %