Print…
9-Hydroxyfluorene 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO121230250EA 63.6 EUR
ACRO121230250
9-Hydroxyfluorene 97%
9-Hydroxyfluorene
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Peso Molecular: 182,22 g/mol
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 152…158 °C
Número MDL : MFCD00001135
Número CAS: 1689-64-1
EINECS: 216-879-0
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %