Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "butyllithium-hexan"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Código de Artigo: (8.01660.0100)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane para síntese
UOM:  1 * 100 ml
Código de Artigo: (8.18874.0500)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane para síntese
UOM:  1 * 500 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   n-Butyllithium 2.5 mol/l in hexane
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   n-Butyllithium 2.2 mol/l in hexane
UOM:  1 * 0,2 mol
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   n-Butyllithium 2.5 mol/l in hexane
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   n-Butyllithium 1.6 mol/l in hexane
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7