  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
3-Hidroxi-5-metilisoxazole
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"2"
Ordenar por:
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   3-Hidroxi-5-metilisoxazole ≥97%
Código de Artigo: (EHERC14270000)
Fornecedor:  EHRENSTORFER GMBH
Descrição:   3-Hidroxi-5-metilisoxazole
UOM:  1 * 25 mg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 2  de 2