Print…
Procurou por: (1S)-(-)-Borneol
6  resultados encontrados
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: (1S)-(-)-Borneol para síntese, Sigma-Aldrich®
Código de Artigo: (15598-1G)
Fornecedor: Merck
Descrição: (1S)-(-)-Borneol, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: (1S)-(-)-Borneol 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: (1S)-(-)-Borneol ≥97%
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: (1S)-(-)-Borneol
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: (1S)-(-)-Borneol
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom