Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Kits de Drogas
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Este kit oferece um meio simples para a triagem de material suspeito em drogas restritas.
O esquema e os reagentes foram desenvolvidos no Laborat...
Código de Artigo: (321761U)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Código de Artigo: (SUREAMCAL)
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Código de Artigo: (SUREPLCAC)
Fornecedor:  SURESCREEN
Descrição:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 50 KIT
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima