Print…
Autoclaves, LABOKLAV
Fornecedor: SHP
481-0459EA 28840 EUR
481-0459 481-0415 481-0416 481-0417 481-0418 481-0419 481-0495 481-0451 481-0452 481-0453 481-0454 481-0410 481-0411 481-0455 481-0456 481-0412 481-0457 481-0413 481-0414 481-0458 481-0460 481-0461 481-0426 481-0427 481-0428 481-0429 481-0629 481-0462 481-0463 481-0420 481-0464 481-0465 481-0421 481-0422 481-0466 481-0423 481-0467 481-0468 481-0424 481-0425 481-0469 481-0470 481-0471 481-0472 481-0437 481-0438 481-0439 481-0473 481-0430 481-0474 481-0475 481-0431 481-0476 481-0432 481-0477 481-0433 481-0434 481-0478 481-0479 481-0435 481-0436 481-0480 481-0481 481-0482 481-0483 481-0448 481-0404 481-0449 481-0405 481-0406 481-0407 481-0408 481-0409 481-0440 481-0484 481-0441 481-0485 481-0442 481-0486 481-0487 481-0443 481-0444 481-0488 481-0445 481-0489 481-0401 481-0446 481-0402 481-0447 481-0403 481-0490 481-0491 481-0492 481-0493 481-0450 481-0494
Autoclaves, LABOKLAV
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Um conceito totalmente novo permite a instalação das unidades para carga frontal ou carga superior. Com os autoclaves SHP já não será preciso optar por uma instalação na horizontal ou na vertical. As unidades mantêm as mesmas características quer estejam instaladas na horizontal quer na vertical. É possível reinstalar a unidade da vertical para a horizontal, e vice-versa, mesmo numa fase posterior, sem ser necessário recorrer a grandes alterações técnicas (contacte-nos para mais informações). As unidades montadas na horizontal até são empilháveis. Caixa e câmara em aço inoxidável SS 316L.
Um conceito totalmente novo permite a instalação das unidades para carga frontal ou carga superior. Com os autoclaves SHP já não será preciso optar por uma instalação na horizontal ou na vertical. As unidades mantêm as mesmas características quer estejam instaladas na horizontal quer na vertical. É possível reinstalar a unidade da vertical para a horizontal, e vice-versa, mesmo numa fase posterior, sem ser necessário recorrer a grandes alterações técnicas (contacte-nos para mais informações). As unidades montadas na horizontal até são empilháveis.
  • Bomba de água de alimentação automática
  • Sistema de fechamento totalmente automático e dispositivo de travamento térmico para proteger o operador
  • Sensor de referência como padrão que mede a temperatura dentro das garrafas
  • Controle por microprocessador com 22 programas que podem ser ajustados pelo operador para otimizar o processo (protegido por código)
  • Interface RS485
  • Três cores disponíveis: cinza claro/azul, cinza claro/vermelho, cinza claro/verde (indique a cor desejada ao fazer o pedido)
  • Todos os modelos estão equipados com um sistema de refrigeração para garantir que o vapor seja resfriado antes da evacuação, garantindo assim a proteção do dreno
O gerador de vapor integrado recentemente desenvolvido separa os elementos de aquecimento da água; isto traduz-se num aumento da vida útil dos elementos de aquecimento. Baixo consumo de energia graças ao tamanho optimizado do gerador de vapor relativamente ao volume da câmara.
As unidades com opções de arrefecimento ou vácuo são fornecidas com camisa dupla feita do mesmo material da câmara. Durante o ciclo de arrefecimento, a água desionizada é circulada pela camisa dupla para assegurar um arrefecimento rápido e fiável dos meios sensíveis. Se não houver consumo de água desionizada de arrefecimento, regressa para o depósito de armazenamento de água de arrefecimento, que tem um permutador de calor integral. Durante o ciclo de secagem, a camisa é enchida com vapor para coincidir com o resultado de secagem da unidade de vácuo.
  • Bomba de água de alimentação automática
  • Sistema de fecho completamente automático e dispositivo de bloqueio térmico para proteger o operador
  • Sensor de referência como versão padrão que mede a temperatura no interior dos frascos
  • Controlo por microprocessador com 22 programas que podem ser ajustados pelo utilizador para optimizar o processo (protecção por código)
  • Interface RS485
Autoclaves para uso no laboratório, em total conformidade com: DIN 58950 (aplicações farmacêuticas), DIN 58951 (aplicações laboratoriais), Directiva Europeia relativa à pressão 97/23/CE, CEI 61010 - 2 - 43 (dispositivo de bloqueio térmico)
Certificações: Autoclaves para uso no laboratório, em total conformidade com: DIN 58950 (aplicações farmacêuticas), DIN 58951 (aplicações laboratoriais), Directiva Europeia relativa à pressão 97/23/CE, CEI 61010 - 2-43 (dispositivo de bloqueio térmico).