Print…
Autoclaves, modelo LABOKLAV 25
Fornecedor: SHP
Laboklav™
481-0397EA 8480 EUR
481-0397 481-0398 481-0399 481-0400
Autoclaves, modelo LABOKLAV 25
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Estas unidades de bancada compactas, com uma câmara de 25 L, proporcionam uma grande capacidade e o desempenho de um autoclave grande. A unidade tem uma porta da câmara e uma cobertura dianteira transparente de vidro de segurança resistente, iluminação LED da câmara e iluminação colorida para visualizar o progresso do ciclo. Não necessita ligação de água de alimentação ou de águas residuais, ventoinha para arrefecimento rápido (alguns modelos) o utilizador apenas tem de ligar e começar. Porta da câmara em aço inoxidável, óculo de vidro de segurança à prova de calor.
  • Gerador de vapor integrado com elementos de aquecimento a seco
  • Sistema de fecho automático com dispositivo de bloqueio térmico para evitar ebulição excessiva e proteger o utilizador
  • Cobertura dianteira de vidro transparente de segurança e iluminação dos processos (LED); azul, vermelho, verde
  • Sensor de série que mede a temperatura no interior dos frascos
  • Interface RS232 e RS485
Capacity: 25 L (example 5×1 litre laboratory flasks or up to 5 kg instruments or waste).
Certificações: Total conformidade com as normas DIN 58951 e TRB 402 (dispositivo de bloqueio térmico)
Atenção: Please contact your local Avantor office for clarifying the correct model / features that suit your application.